Bagni ultratermostatati a circolazione di liquido
Fornitore: Julabo
461-0168EA
6760
EUR
JULA9352512
Bagni ultratermostatati a circolazione di liquido
Ultratermostati a circolazione di liquido con vasca in acciaio inox per termostatazione interna e esterna. Unità potenti per sistemi esterni di grandi dimensioni, chiusi o aperti, con funzionamento simultaneo nella vasca. Modelli disponibili con diverse misure della vasca e componenti di funzionamento. Accessori: sensori PT100 esterni, fluidi termostatici, tubazioni e adattatori per il collegamento di sistemi esterni. Tutti i modelli sono dotati di serpentina di raffreddamento integrata per applicazioni a temperature pari o prossime a quella ambiente.
- Sistema di segnalazione tempestiva in caso di abbassamento del livello del fluido termostatico
- Controllo temperatura PID con compensazione deriva e capacità pompa a regolazione elettronica
- Interfaccia RS232
Modelli MA Caratteristiche: multidisplay (LED) per valore effettivo, fino a tre valori impostati, funzioni di allarme di alta/bassa temperatura e protezione da surriscaldamento. Possibilità di calibrare contemporaneamente tre temperature.
Modelli ME Caratteristiche: multidisplay (LED) per valore effettivo, fino a tre valori impostati, funzioni di allarme di alta/bassa temperatura e protezione da surriscaldamento. Possibilità di calibrare contemporaneamente tre temperature. Stesse caratteristiche dei modelli MA e, in aggiunta, ampio display luminoso VFD per la segnalazione simultanea dei valori effettivo e impostato interno/esterno, controllo della temperatura tramite PID a cascata per la massima stabilità termica interna ed esterna.
Modelli ME Caratteristiche: multidisplay (LED) per valore effettivo, fino a tre valori impostati, funzioni di allarme di alta/bassa temperatura e protezione da surriscaldamento. Possibilità di calibrare contemporaneamente tre temperature. Stesse caratteristiche dei modelli MA e, in aggiunta, ampio display luminoso VFD per la segnalazione simultanea dei valori effettivo e impostato interno/esterno, controllo della temperatura tramite PID a cascata per la massima stabilità termica interna ed esterna.
Sistema di segnalazione tempestiva in caso di abbassamento del livello del fluido termostatico
Controllo temperatura PID con compensazione deriva e capacità pompa a regolazione elettronica
Capacità della pompa a regolazione elettronica con display illuminato per la visualizzazione dello stadio
Collegamento per sensore esterno PT100 per misurazione e controllo
Modulo di programmazione integrato con programma da 10 passi
Interfaccia RS232
Controllo temperatura PID con compensazione deriva e capacità pompa a regolazione elettronica
Capacità della pompa a regolazione elettronica con display illuminato per la visualizzazione dello stadio
Collegamento per sensore esterno PT100 per misurazione e controllo
Modulo di programmazione integrato con programma da 10 passi
Interfaccia RS232
Modelli HE, SE: Stesse caratteristiche dei modelli ME e, in aggiunta, un modulo elettronico opzionale con collegamenti analogici per registratore di temperatura e modulo di programmazione dei valori impostati.
ICC (Intelligent Cascade Control), controllo temperatura con ottimizzazione automatica, per risultati ottimali
TCF (Temperature Control Features) per limite di banda, limiti d'impostazione, fattore co-speed e controlli dinamici
Pompa premente e aspirante particolarmente potente fino a 1,1 bar, a regolazione elettronica
ICC (Intelligent Cascade Control), controllo temperatura con ottimizzazione automatica, per risultati ottimali
TCF (Temperature Control Features) per limite di banda, limiti d'impostazione, fattore co-speed e controlli dinamici
Pompa premente e aspirante particolarmente potente fino a 1,1 bar, a regolazione elettronica
Modelli HL, SL: Stesse caratteristiche dei modelli HE/SE e, in aggiunta, display LCD interattivo retroilluminato con menu interattivo e collegamenti per elettrovalvole opzionali o riscaldatore HST Booster con capacità riscaldante aggiuntiva di 4 kW.
Interfaccia RS232/RS485 per comunicazioni diversificate e connessione in rete
Modulo di programmazione integrato per 6 programmi da 60 passi
Interfaccia RS232/RS485 per comunicazioni diversificate e connessione in rete
Modulo di programmazione integrato per 6 programmi da 60 passi
Portata massima/pressione massima:
ME: 11 - 16 l/min, 450 mbar
HE, SE, HL, SL: 22 - 26 l/min, pressione 700 mbar, aspirazione 400 mbar
ME: 11 - 16 l/min, 450 mbar
HE, SE, HL, SL: 22 - 26 l/min, pressione 700 mbar, aspirazione 400 mbar
Certificazioni: Classificazione (a norma DIN 12876-1: 3): MA, ME, HE, SE, HL, SL
Informazioni per l'ordine: Tutte le unità dotate di interfaccia RS232 sono compatibili con il software EasyTemp, scaricabile gratuitamente, per controllo da PC. Per ulteriori dettagli, contattare Avantor.
New Product
Promozione a tempo limitato
Questi articoli sono attualmente in promozione
Enter Certificate Details
Prezzo a richiesta
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart