Stampa…
Hai cercato: Sistemi a circolazione aperta
40  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Bagni termostatati in acciaio inox con, a scelta, controller per temperatura Advanced Programmable o Advanced Digital. Entrambi offrono una navigazion...
Codice catalogo: (462-0205)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRIMX-CV12
Descrizione: Il termostato a immersione MX è di facile utilizzo grazie ai tre pulsanti di controllo e ai comandi su schermo. Il comodo controllo a scorrimento cons...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: La serie MAGIO™ di circolatori refrigeranti e riscaldanti funzionano con una gamma di temperatura operativa che va da -50 a +300 °C e con una capacità...
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: DYNEO™ DD refrigerated circulators are powerful cooling units suitable for internal or external applications between –50 and +200 °C. The circulators ...
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: CORIO refrigerated/heating circulators distinguish themselves with a great price performance ratio. They are ideal for all standard tasks and routine ...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: I termostati a circolazione da laboratorio CORIO™, potenti e robusti, forniscono temperatura esatta, precisione assoluta e un ampio range di temperatu...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The CORI...
Promo
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: The DYNEO™ DD heating circulators are available in several bath combinations, with varying bath sizes. DYNEO is designed for internal as well as exter...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: MAGIO™ funziona con un range di temperatura da 20 a +300 °C e potenza termica fino a 3 kW. Con la loro potente pompa di pressione/aspirazione, le unit...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: I termostati a circolazione da laboratorio CORIO™, potenti e robusti, forniscono temperatura esatta, precisione assoluta e un ampio range di temperatu...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: I termostati a circolazione da laboratorio CORIO™, potenti e robusti, forniscono temperatura esatta, precisione assoluta e un ampio range di temperatu...
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: The DYNEO™ DD immersion thermostats ensure high-performance in internal and external applications and have a wide range of modern data communication i...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: I termostati a circolazione da laboratorio CORIO™, potenti e robusti, forniscono temperatura esatta, precisione assoluta e un ampio range di temperatu...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Questi bagni termostatati per calibrazione sono stati progettati per applicazioni in laboratorio quali procedure ISO, DKD, NAMAS, UKAS e sono conformi...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: The MAGIO™ series of bridge mounted circulators operate with a working temperature range of −50 to +300 °C* and a heating capacity of up to 3 kW. With...
Fornitore: LAUDA
Descrizione: I bagni termostatati Alpha sono dotati di una console di controllo di facile utilizzo, con tre pulsanti e un display a LED ampio e nitido, per una fac...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom