Stampa…
Hai cercato: Sistemi di controllo della temperatura
6  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: I sistemi PRESTO® offrono un range di temperatura d'esercizio da –93 a +250 °C con elevata capacità refrigerante e riscaldante. Questi strumenti sono ...
Codice catalogo: (JULA9021709.D)
Fornitore: Julabo GmbH
Codice articolo fornitore: 9021709.D
Codice articolo locale: JULA9021709.D
Descrizione: The JULABO beer forcing test bath in conjunction with a photometer determines the product life of beer before clouding. The simulated aging process is...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: LAUDA
Descrizione: Process thermostats with integrated cooling system for dynamic temperature control within external circuits.
Fornitore: LAUDA
Descrizione: The LOOP product range includes two thermo-electric circulation thermostats for external temperature control.
Fornitore: IKA
Descrizione: ICC compact immersion circulators allow for flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for tempering liquids up to tempe...
Codice catalogo: (IKAA25004524)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 25004524
Codice articolo locale: IKAA25004524
Descrizione: This compact refrigerated and heating circulator HRC 2 control is well known for its high energy efficiency and a powerful and infinitely variable pre...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom