Queste unità refrigeranti ecologiche consentono grandi risparmi di acqua di rete; rapide e potenti, offrono tempi di raffreddamento brevi ed elevata efficienza. Grazie al design compatto, i refrigeratori possono essere posizionati sopra o sotto il banco del laboratorio. Le unità FC sono dotate di due multidisplay (LED) indipendenti per i valori effettivi ed impostati.
- Elemento riscaldante integrato per consentire applicazioni di raffreddamento e riscaldamento con i modelli FC
- I modelli FC sono dotati di rapporto regolabile per la temperatura di ingresso/uscita
- Collegamento per sensore esterno PT 100 per attività di misurazione e controllo esterne (modelli tipo T)
- Interfaccia RS232, connessioni per ingresso standby e uscita allarme
- Connessione per programmazione esterna, registratore di temperatura, sensore PT 100 esterno (modelli tipo T)
I modelli con designazione W sono raffreddati ad acqua e sono caratterizzati per la pressoché totale assenza di emissioni sonore, oltre a una minore emissione di calore nell'ambiente. Le prestazioni delle unità sono costantemente supervisionate mediante sensori e sistemi di protezione dal sovraccarico del motore, della pompa e del compressore. In caso di problemi, le unità si arrestano completamente. I modelli FC sono dotati di sistemi di allarme tempestivo, con allarme acustico di basso livello del liquido; entrambe le unità prevedono valori limite di alta/bassa temperatura e protezione da congelamento/funzionamento a secco. Pratico rifornimento delle unità dal lato frontale, con griglia di ventilazione amovibile.
Portata massima/pressione massima:
Modelli FC: 20 L/min, pressione di 500 mbar
Modelli FC S: 22 L/min, pressione di 1200 mbar
Modelli FC T: 28 L/min, pressione di 3500 mbar
La lettera "W" indica i modelli raffreddati ad acqua.
Informazioni per l'ordine: Forniti con 2 portagomma per tubi con diametro interno di 8 e 12 mm. Tutte le unità dotate di interfaccia RS232 sono compatibili con il software EasyTemp, scaricabile gratuitamente, per controllo da PC. Per ulteriori dettagli, contattare VWR.
Attenzione: Note: Cooling capacity at +20; +10; +5, −10 and −20 °C
FCW2500T with water cooling