Stampa…
Hai cercato: Sistemi a circolazione chiusa
41  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Stainless steel circulating baths with choice of Advanced Programmable or Advanced Digital temperature controller. Both are easy to navigate with larg...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Queste unità refrigeranti sono strumenti ecologici e a basso consumo di acqua utili per il controllo della temperatura dei liquidi in serbatoi aperti ...
Efficienza dell'acqua
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I chiller VWR® sono utilizzabili con evaporatori rotanti grazie alle condizioni di raffreddamento costanti e riproducibili e al risparmio di acqua di ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Stainless steel baths with user friendly MX temperature controller plus three control buttons and on-screen prompts. Baths can be used for external cl...
Codice catalogo: (473-0031)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI473-0031
Descrizione: Termostato di circolazione economico e di dimensioni ridotte per applicazioni quali scongelamento del plasma e tempra di soluzioni fotografiche. Il re...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: I sistemi PRESTO® offrono un range di temperatura d'esercizio da –93 a +250 °C con elevata capacità refrigerante e riscaldante. Questi strumenti sono ...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Bagni termostatati refrigerati per temperature molto basse, adatti per termostatazione esterna con funzionamento simultaneo nella vasca. Le unità off...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Queste unità refrigeranti ecologiche consentono grandi risparmi di acqua di rete; rapide e potenti, offrono tempi di raffreddamento brevi ed elevata e...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Chiller compatti ed ergonomici, dotati di vasche in acciaio inossidabile con volume elevato; possono essere raffreddati ad aria o a acqua. Possono ess...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Recirculating coolers can handle virtually any cooling requirements in laboratories or industrial environments efficiently.
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: I termostati per alte temperature sono utilizzabili per termostatazione fino a 400 °C, offrono potenti capacità per tempi di preriscaldamento min...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Termostati a circolazione compatti refrigeranti/riscaldanti utilizzabili sul banco o in una cappa chimica, ideali per il controllo della temperatura d...
Efficienza dell'acqua
Codice catalogo: (SCOI285414320)
Fornitore: SI Analytics
Codice articolo fornitore: 285414320
Codice articolo locale: SCOI285414320
Descrizione: The flow-through cooler CK 310 is the perfect complement to bath thermostats of CT 72 series to extending their temperature range to below ambient tem...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (QSON4905-220)
Fornitore: QSONICA LLC
Codice articolo fornitore: 4905-220
Codice articolo locale: QSON4905-220
Descrizione: Sonication generates heat which may be detrimental to some applications. Attempting to control temperature with ice and/or repeatedly changing out wat...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Raffreddatori a circolazione ecologici per un minor consumo di acqua di rubinetto, progettati per attività di refrigerazione semplici in cui il funzio...
Efficienza dell'acqua
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom