Stampa…
Hai cercato: Termostati a circolazione
81  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"81"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Rozsdamentes acél termosztátok Advanced Programmable vagy Advanced Digital hőmérsékletszabályozóval. Mindkettő könnyen navigálható a nagyméretű, kijel...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Stainless steel circulating baths with choice of Advanced Programmable or Advanced Digital temperature controller. Both are easy to navigate with larg...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Queste unità refrigeranti sono strumenti ecologici e a basso consumo di acqua utili per il controllo della temperatura dei liquidi in serbatoi aperti ...
Efficienza dell'acqua
Codice catalogo: (462-0205)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRIMX-CV12
Descrizione: Il termostato a immersione MX è di facile utilizzo grazie ai tre pulsanti di controllo e ai comandi su schermo. Il comodo controllo a scorrimento cons...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I chiller VWR® sono utilizzabili con evaporatori rotanti grazie alle condizioni di raffreddamento costanti e riproducibili e al risparmio di acqua di ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Stainless steel baths with user friendly MX temperature controller plus three control buttons and on-screen prompts. Baths can be used for external cl...
Codice catalogo: (473-0031)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI473-0031
Descrizione: Termostato di circolazione economico e di dimensioni ridotte per applicazioni quali scongelamento del plasma e tempra di soluzioni fotografiche. Il re...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Raffreddatori a circolazione ecologici per un minor consumo di acqua di rubinetto, progettati per attività di refrigerazione semplici in cui il funzio...
Efficienza dell'acqua
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: I termostati a circolazione da laboratorio CORIO™, potenti e robusti, forniscono temperatura esatta, precisione assoluta e un ampio range di temperatu...
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: DYNEO™ DD refrigerated circulators are powerful cooling units suitable for internal or external applications between –50 and +200 °C. The circulators ...
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: CORIO refrigerated/heating circulators distinguish themselves with a great price performance ratio. They are ideal for all standard tasks and routine ...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: The DYNEO™ DD heating circulators are available in several bath combinations, with varying bath sizes. DYNEO is designed for internal as well as exter...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: I sistemi PRESTO® offrono un range di temperatura d'esercizio da –93 a +250 °C con elevata capacità refrigerante e riscaldante. Questi strumenti sono ...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Chiller compatti ed ergonomici, dotati di vasche in acciaio inossidabile con volume elevato; possono essere raffreddati ad aria o a acqua. Possono ess...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: I criogeneratori FT possono essere collegati a un bagno termostatico per la controrefrigerazione continua oppure possono essere utilizzati per un rapi...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Bagni termostatati refrigerati per temperature molto basse, adatti per termostatazione esterna con funzionamento simultaneo nella vasca. Le unità off...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 81
no targeter for Bottom