Stampa…
Hai cercato: Carta per registratori grafici
5  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (REVC7289)
Fornitore: REVCO TECHNOLOGIES
Codice articolo fornitore: 7289
Codice articolo locale: REVC7289
Descrizione: Grafico per registratore, Chart paper, for -140 and -150 °C freezers, 0…−200 °C
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Descrizione: Chart for recorder, For distant recorders, –100…0 °C, Days (7)
Fornitore: DICKSON
Descrizione: These 6" charts are designed for 6" chart recorders.
Fornitore: DICKSON
Descrizione: Grafico per registratore, C479, +5...+40 °C; 0 - 100 % RH
Codice catalogo: (620-1484)
Fornitore: DICKSON
Codice articolo fornitore: C204
Codice articolo locale: DICKC204
Descrizione: The vaccine chart recorder can be placed right inside the refrigerator or freezer along with the vaccines.
UOM: 1 * 60 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom