Stampa…
Hai cercato: Registratori grafici
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (HERA6383-6)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 6383-6
Codice articolo locale: HERA6383-6
Descrizione: These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMEAB3500)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: AB3500
Codice articolo locale: SIMEAB3500
Descrizione: Drying time recorder tool can be used as an optional test tool for the automatic film applicators. This device allows the user to accurately define th...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (REVC7289)
Fornitore: REVCO TECHNOLOGIES
Codice articolo fornitore: 7289
Codice articolo locale: REVC7289
Descrizione: Grafico per registratore, Chart paper, for -140 and -150 °C freezers, 0…−200 °C
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Descrizione: Chart for recorder, For distant recorders, –100…0 °C, Days (7)
Fornitore: DICKSON
Descrizione: These recorders are used to record temperature simply and reliably. They provide the users with immediate access to data and suit applications in manu...
Fornitore: DICKSON
Descrizione: These 6" charts are designed for 6" chart recorders.
Fornitore: DICKSON
Descrizione: Grafico per registratore, C479, +5...+40 °C; 0 - 100 % RH
Codice catalogo: (620-1484)
Fornitore: DICKSON
Codice articolo fornitore: C204
Codice articolo locale: DICKC204
Descrizione: The vaccine chart recorder can be placed right inside the refrigerator or freezer along with the vaccines.
UOM: 1 * 60 pezzi
Codice catalogo: (620-0432)
Fornitore: DICKSON
Codice articolo fornitore: D302
Codice articolo locale: DICKD302
Descrizione: These are single use logger accurately records temperatures from start to finish of transport and documents adherence to critical storage environments...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DICKSON
Descrizione: Questi registratori di temperatura autonomi offrono una registrazione costante delle temperature con un tempo di risposta medio di 11 minuti per arriv...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom