Stampa…
Hai cercato: Microcentrifughe
28  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: La Micro Star 30R compatta è una centrifuga refrigerata cross-over economica, versatile e facile da utilizzare che combina le caratteristiche di una m...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: La Micro Star 30 compatta ventilata è una centrifuga crossover economica, versatile e facile da utilizzare che coniuga le caratteristiche di una micro...
Codice catalogo: (521-1651)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI521-1651
Descrizione: Centrifuga sicura e semplice da usare per prestazioni eccellenti in un'unità compatta.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Micro Star 21 and 21R microcentrifuges combine power, versatility and convenience in a safe, compact, easy to use laboratory instrument. Both the vent...
Codice catalogo: (521-2849)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI521-2849
Descrizione: Ideale per asciugare i vetrini per microscopio. Può essere utilizzato anche in una cella frigorifera.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (521-3497)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI521-3497
Descrizione: The PCR Plate Centrifuge II is a personal sized digital centrifuge designed to spin down droplets in PCR plates. Recommended before and after the use ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Pico (ventilata) e Fresco (refrigerata) sono disponibili in due velocità. Pico™ e Fresco™ 17 sono perfette per le attività di routine mentre Pico...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questa centrifuga personale ha una velocità fissa di 6000 min-1/2000 ×g ed è stata sviluppata per applicazioni che richiedono una bassa for...
Promo
Fornitore: Hettich
Descrizione: Centrifughe da banco potenti e compatte con funzionamento silenzioso e regolare per la processazione di microprovette da 0,2 fino a 2,0 ml, utilizzate...
Fornitore: Hettich
Descrizione: Centrifughe da banco tra le più veloci con una velocità massima di 15 000 giri/minuto e una RCF di 21 382xg.
Codice catalogo: (521-1897)
Fornitore: Hettich
Codice articolo fornitore: 1203
Codice articolo locale: HETT1203
Descrizione: Versatile centrifuga utilizzabile con quattro diversi rotori.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (AXYG601-05-021)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: 601-05-021
Codice articolo locale: AXYG601-05-021
Descrizione: Axygen® Axyspin is a high-performance refrigerated microcentrifuge designed to quickly process samples for applications such as nucleic acid and prote...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: EPPENDORF
Descrizione: This air-cooled centrifuge covers a range of very frequent applications. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for ...
Fornitore: EPPENDORF
Descrizione: Air-cooled 24-place microcentrifuge for everyday laboratory work. The range of methods includes DNA/ RNA purification, DNA extraction from agarose gel...
Codice catalogo: (521-1401)
Fornitore: EPPENDORF
Codice articolo fornitore: 5401000.013
Codice articolo locale: EPPE5401000.013
Descrizione: Ideali per centrifugare un numero ridotto di campioni con prestazioni elevate.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: EPPENDORF
Descrizione: Questa centrifuga si caratterizza per design ergonomico e alta velocità, oltre che per un'ampia scelta di rotori per l'esecuzione di una vasta gamma d...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom