Stampa…
Hai cercato: Centrifughe da banco
47  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Queste piccole centrifughe da banco sono ideali per applicazioni cliniche e di ricerca nelle industrie farmaceutiche biotecnologiche e nella ricerca a...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Queste centrifughe versatili, sono ideali per numerose applicazioni giornaliere in industrie farmaceutiche e biotecnologiche, oltre che per ricerca ac...
Codice catalogo: (521-2853)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI521-2853
Descrizione: La centrifuga CompactStar CS4 è stata progettata per la produzione rapida di PPP (plasma povero di piastrine) e PRP (plasma ricco di piastrine) nonchè...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Queste centrifughe versatili, sono ideali per numerose applicazioni giornaliere in industrie farmaceutiche e biotecnologiche, oltre che per ricerca ac...
Codice catalogo: (521-3345)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI521-3345
Descrizione: The CompactStar CS8 is a small ventilated bench top centrifuge designed for the separation of various samples in the fields of chemistry, life science...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: THARMAC GmbH
Descrizione: Citocentrifughe versatili ideali per volumi elevati di campioni, progettate per preparazioni cellulari in strato sottile o monostrato in applicazioni ...
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Process a range of general-purpose applications including cell culture, microplate, bioproduction, blood separation, and microbiology with the Thermo ...
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Queste resistenti centrifughe sono disponibili in versioni ventilate o refrigerate e offrono un'eccezionale capacità in un design compatto con un'inte...
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Process a range of general purpose applications including cell culture, microplate, bioproduction, blood separation and microbiology with the Thermo S...
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Ideal for routine processing, these centrifuges combine exceptional capacity, ergonomics, and value with market-leading capabilities including unparal...
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Ergonomically designed, the Thermo Scientific™ Multifuge X1/X1R Pro series of bench top centrifuges have a touch screen interface that enables easier ...
Promo
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Le centrifughe da banco Thermo Scientific™ Megafuge ST1 / ST1R Plus sono di facile utilizzo, versatili e intuitive.
Promo
Fornitore: THARMAC GmbH
Descrizione: The cytology specialist. Large selection of open and closed rotors - also compatible with Shandon™ Cytospin™ systems. Optional rapid quick-change roto...
Codice catalogo: (HERA75009630)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 75009630
Codice articolo locale: HERA75009630
Descrizione: The SL1/SL1R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. Quickly and securely swap between 14 uniq...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (512-0714)
Fornitore: THARMAC GmbH
Codice articolo fornitore: 3200-220
Codice articolo locale: THAR3200-220
Descrizione: The genius among the centrifuges. Automatic rotor detection and speed adjustment on max. 2000 rpm when using cytorotors.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (521-4174)
Fornitore: Beckman Coulter
Codice articolo fornitore: A47882
Codice articolo locale: BECMA47882
Descrizione: The Optima MAX-XP's convenient touch-screen control features easy-to-read displays for gauging real-time speed, time, and temperature. The customisabl...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom