Stampa…
Hai cercato: Centrifughe
240  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"240"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR®, Rotore angolare RA 6/50, max RCF 4400xg, max. rpm 6000, capacità max. 6x50 ml conici
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Queste piccole centrifughe da banco sono ideali per applicazioni cliniche e di ricerca nelle industrie farmaceutiche biotecnologiche e nella ricerca a...
Promo
Codice catalogo: (521-1651)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI521-1651
Descrizione: Centrifuga sicura e semplice da usare per prestazioni eccellenti in un'unità compatta.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Micro Star 21 and 21R microcentrifuges combine power, versatility and convenience in a safe, compact, easy to use laboratory instrument. Both the vent...
Codice catalogo: (521-3345)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI521-3345
Descrizione: The CompactStar CS8 is a small ventilated bench top centrifuge designed for the separation of various samples in the fields of chemistry, life science...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (521-3497)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI521-3497
Descrizione: The PCR Plate Centrifuge II is a personal sized digital centrifuge designed to spin down droplets in PCR plates. Recommended before and after the use ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Queste centrifughe versatili, sono ideali per numerose applicazioni giornaliere in industrie farmaceutiche e biotecnologiche, oltre che per ricerca ac...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Queste centrifughe versatili, sono ideali per numerose applicazioni giornaliere in industrie farmaceutiche e biotecnologiche, oltre che per ricerca ac...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: La Micro Star 30 compatta ventilata è una centrifuga crossover economica, versatile e facile da utilizzare che coniuga le caratteristiche di una micro...
Codice catalogo: (521-2849)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI521-2849
Descrizione: Ideale per asciugare i vetrini per microscopio. Può essere utilizzato anche in una cella frigorifera.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® MiniStar silverline, Rotore per 8 provette da 1,5/2,0 ml, Per: MiniStar silverline
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Rotore a sgancio rapido per provette 8× 1,5/2 ml per MiniStar blueline
Codice catalogo: (521-2853)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI521-2853
Descrizione: La centrifuga CompactStar CS4 è stata progettata per la produzione rapida di PPP (plasma povero di piastrine) e PRP (plasma ricco di piastrine) nonchè...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: La Micro Star 30R compatta è una centrifuga refrigerata cross-over economica, versatile e facile da utilizzare che combina le caratteristiche di una m...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR®, Rotor for 10×1,8 ml cryotubes, max. RCF 12300 ×g, Per: MicroStar 12
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questa centrifuga personale ha una velocità fissa di 6000 min-1/2000 ×g ed è stata sviluppata per applicazioni che richiedono una bassa for...
Promo
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 240
no targeter for Bottom