  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Calorimetri
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/87/18944987.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Seleziona per:
Codice catalogo: (DIDAPTD039501)
Fornitore:  DIDALAB
Codice articolo fornitore: PTD039501
Codice articolo locale: DIDAPTD039501
Descrizione:   This calorimeter includes an aluminium container of 500 ml, concentric to one large neck Dewar vase. The metal internal vase is supported by plastic r...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  IKA
Descrizione:   The C 6000 global standards and C 6000 isoperibol calorimeters follow the approved C 5000 and C 2000 calorimeter models.
Codice catalogo: (622-0018)
Fornitore:  IKA
Codice articolo fornitore: 8800900
Codice articolo locale: IKAA8800900
Descrizione:   Il C 7000 è il primo calorimetro IKA progettato per misurare il potere calorifico di campioni liquidi o solidi con un procedimento completamente a sec...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (431-2900)
Fornitore:  IKA
Codice articolo fornitore: 8802500
Codice articolo locale: IKAA8802500
Descrizione:   Calorimetro semiautomatizzato compatto e a ingombro ridotto per la determinazione dei valori calorifici di campioni solidi e liquidi.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (458-0052)
Fornitore:  IKA
Codice articolo fornitore: 8801300
Codice articolo locale: IKAA8801300
Descrizione:   Il sistema AOD 1 è utilizzato per la decomposizione ossidativa dei campioni organici solidi e liquidi all'interno di un sistema chiuso in pressione.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 5  di 5
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI