Stampa…
Unità di elettroblotting, BTV100
700-7131EA 577 EUR
VWRI700-7131
Unità di elettroblotting, BTV100
L'unità di elettroblotting di VWR Collection è un sistema sicuro e semplice per il trasferimento di acidi nucleici o proteine da una matrice di gel su una membrana di materiale adeguato. Utilizzabile per eseguire il blotting su un massimo di quattro gel da 10×10 cm.
  • L'elettrodo sostituibile dall'utente è formato da un filo di platino a spire strette, il quale consente di generare un campo elettrico uniforme, con la separazione dell'elettrodo calcolata per ottenere un trasferimento ottimale
  • Il prodotto è dotato di una bobina di raffreddamento che è a contatto diretto con il tampone e consente il pompaggio del refrigerante attraverso un refrigeratore o da un rubinetto, in modo da raffreddare il tampone
  • Un'ancoretta può essere posizionata sotto le cassette per sandwich per agevolare il controllo della temperatura
  • Ogni cassetta per sandwich asimmetrica con codice colore è dotata di un meccanismo di bloccaggio che riduce al minimo il rischio di spostamento del gel durante l'inserimento nella vasca
  • La configurazione asimmetrica delle cassette evita di inserirle nella vasca nella posizione sbagliata, cioè contraria alla direzione del trasferimento
Informazioni per l'ordine: Ciascuna unità viene fornita con quattro cassette di compressione e quattro tamponi in fibra.