Stampa…
Hai cercato: Dispositivi per Blotting
15  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (700-0291)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0291
Descrizione: Il sistema per elettroblotting PAGE shiroGEL Mini consente un blotting contemporaneo di tre gel. I gel si adattano comodamente nelle cassette per blot...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PerfectBlue semi-dry electroblotters are designed for clean, rapid and effective transfer of proteins and nucleic acids from polyacrylamide or agarose...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PerfectBlue S and M tank electroblotters are designed to rapidly transfer nucleic acid or protein fragments from up to four polyacrylamide gels at a t...
Codice catalogo: (700-0416)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0416
Descrizione: Il blotter semi-dry kuroGEL fornisce grande flessibilità in laboratorio poiché può essere utilizzato per tutti i tipi di blotting: Western, Southern e...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: OWL SCIENTIFIC
Descrizione: Questi sistemi a profilo basso ed elegante sono progettati per il trasferimento efficiente su membrane di proteine e acidi nucleici. La piastra catodo...
Codice catalogo: (786-163)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-163
Codice articolo locale: GENO786-163
Descrizione: Enhancer™ dot blot system allows for the rapid application of up to 384 protein or nucleic acid samples on to a 12×9 cm membrane for subsequent analys...
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: OWL SCIENTIFIC
Descrizione: Dispositivo per Blotting, Owl™, VEP-3 mini tank electro-blotting system, including transfer area: 200×185 mm, buffer volume: 4 l, L×W×H: 90×300×300 mm
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Il sistema TurboBlotter™ è un dispositivo di blotting rapido verso il basso per trasferimenti di DNA e RNA ad alta risoluzione. La tradizionale dispos...
Codice catalogo: (PIER84747)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 84747
Codice articolo locale: PIER84747
Descrizione: The Western blot roller is a simple, reusable tool for gently and easily removing trapped air bubbles when assembling transfer stacks in semi-dry or w...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Cytiva
Descrizione: Amersham™ ECL™ semi-dry blotters are designed to deliver outstanding electrophoretic transfer results using low current and voltage with a minimal amo...
Codice catalogo: (TE22)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: TE22
Codice articolo locale: GEHETE22
Descrizione: Transphor™ units use transverse electrophoresis to transfer proteins from polyacrylamide gels onto nitrocellulose and PVDF membranes. The optional Tra...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (732-3879)
Fornitore: Genscript
Codice articolo fornitore: L00816
Codice articolo locale: GENSL00816
Descrizione: eZwest™ Lite is an automated western blotting device providing an easy and simple solution in your western blotting workflow. After proteins are trans...
UOM: 1 * 1 SET
Fornitore: Genscript
Descrizione: eBlot® L1 wet protein transfer system is a highly efficient western blotting transfer system that uses a novel technology (patent pending) developed b...
Codice catalogo: (80-6418-96)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: 80-6418-96
Codice articolo locale: GEHE80-6418-96
Descrizione: Perform 1-D and 2-D electrophoresis and electrotransfer in a single compact unit.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (ICNA11INSB8100)
Fornitore: MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 11INSB8100
Codice articolo locale: ICNA11INSB8100
Descrizione: TransDNA Express™ vacuum blotter is used to quickly and efficiently transfer DNA and RNA to membranes. Transfer is completed within an hour without an...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom