Stampa…
Hai cercato: Blocchi
29  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Riscaldatore a blocchi, blocchi, VWR®, Blocco singolo, Dimensione pozzetto: Ø 10,7 mm, Per: Provette da 10 mm con fondo sferico, N. di fori: 24, Profondità: 48,4 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Riscaldatore a blocchi, blocchi, VWR®, Blocco in alluminio, Per: Provette da 1,5 ml, N. di fori: 40
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Realizzato da un blocco pieno di alluminio anodizzato.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Riscaldatore a blocchi, blocchi, VWR®, Mini block without thermometer well, Dimensione pozzetto: Ø 7,9 mm, Per: 0,5 ml tubes, N. di fori: 24, Profondità: 21 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Riscaldatore a blocchi, blocchi, VWR®, Blocco intercambiabile per provette, Dimensione pozzetto: Ø 7,9 mm, Per: 30×Provette da 0,5 ml**, N. di fori: 30, Profondità: 25,7 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Riscaldatore a blocchi, blocchi, VWR®, Blocco singolo, 10 strip da 8 provette per PCR, Dimensione pozzetto: Ø 6,4 mm, Per: Provette da 0,2 ml, N. di fori: 80, Profondità: 15,5 mm
Fornitore: IKA
Descrizione: Riscaldatore a blocchi, blocchi, Blocco singolo, 20 fori di Ø 10,9 mm, Per: Provette Corning, 2,0 ml, Profondità: 38,1 mm
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: Riscaldatore a blocchi, blocchi, Grant-bio, Blocco per TS-DW, Per: Una piastra DeepWell Starlab® 96/1200 µl
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Interchangeable heating blocks offer excellent thermal conductivity.
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: Riscaldatore a blocchi, blocchi, Grant-bio, Block, interchangeable for 6×Ø 25 mm tubes
Fornitore: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Descrizione: Blocks for digital block heater to optimise flexibility and performance.
Codice catalogo: (460-0049)
Fornitore: Cole-Parmer
Codice articolo fornitore: F4465
Codice articolo locale: TECNF4465
Descrizione: Made from anodised aluminium, blocks have a separate hole to accommodate a thermometer if required.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: Con una profondità di 63 mm, i blocchi Grant assicurano un controllo preciso della temperatura nelle applicazioni con provette.
Codice catalogo: (NABE602211388)
Fornitore: NABERTHERM GMBH
Codice articolo fornitore: 602211388
Codice articolo locale: NABE602211388
Descrizione: Heating elements for N7 (1 Set).
UOM: 1 * 1 SET
Fornitore: IKA
Descrizione: I blocchi di reazione consentono di svolgere procedure di sintesi in palloni a temperature fino a 180 °C, evitando l'uso di bagni d'olio. Il sist...
Fornitore: EPPENDORF
Descrizione: Riscaldatore a blocchi, blocchi, SmartBlock™ DWP 1000, thermoblock for Eppendorf 96/1000 μl deepwell plates, includes lid*
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom