Stampa…
Hai cercato: Riscaldatori/raffreddatori a blocchi
9  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: I riscaldatori/refrigeratori a blocchi Grant bio sono compatti, versatili e di semplice utilizzo. Ideali per il riscaldamento o il raffreddamento rapi...
Codice catalogo: (TECN24120-00)
Fornitore: Cole-Parmer
Codice articolo fornitore: 24120-00
Codice articolo locale: TECN24120-00
Descrizione: Keep samples cold, clean, and dry.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (GRANCH3-150EU)
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Codice articolo fornitore: CH3-150EU
Codice articolo locale: GRANCH3-150EU
Descrizione: CH3-150, dry-block thermostat with heating and cooling function, is designed to thermally stabilise materials at a wide range of temperatures. With ch...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (460-0226)
Fornitore: EPPENDORF
Codice articolo fornitore: 5383000.019
Codice articolo locale: EPPE5383000.019
Descrizione: ThermoStat™ C è ideale per impostare con precisione e mantenere costanti le temperature grazie alla tecnologia Peltier che offre un controllo pre...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BOEI115001-2)
Fornitore: BOEKEL SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 115001-2
Codice articolo locale: BOEI115001-2
Descrizione: Boekel scientific's dry block heaters are advanced, configurable and easy-to-use.
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Codice catalogo: (BARN88880030)
Fornitore: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Codice articolo fornitore: 88880030
Codice articolo locale: BARN88880030
Descrizione: Compact programmable heating/cooling block heater with digital display can be used for all common applications in laboratory. Applications include enz...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (TECN36620-17)
Fornitore: Cole-Parmer
Codice articolo fornitore: 36620-17
Codice articolo locale: TECN36620-17
Descrizione: Safely maintain biological samples.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HACHLTV073)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: LTV073
Codice articolo locale: HACHLTV073
Descrizione: Block heater/cooler, Hach®, LT 20, Thermostatic block heater, bench-top, 80 % relative humidity, non-condensing, Range di temp.: 10...30 °C
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ASYNT
Descrizione: Per un raffreddamento controllato di matracci da 25 a 1000 ml senza uso di recipienti di reazione incamiciati. Le unità consentono un controllo attivo...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom