Stampa…
VWR®, Riscaldatori a blocchi, Analogici
Fornitore: VWR
VWR®
460-3258EA 762 EUR
460-3258 460-3259 460-3249 460-3260 460-3261 460-3250 460-3251 460-3262 460-3252 460-3263 460-3253 460-3254 460-3255 460-3256
VWR®, Riscaldatori a blocchi, Analogici
Riscaldatori a blocchi Riscaldatori a blocchi, analogici
Queste unità multiuso sono ideali per l'incubazione e l'attivazione di colture, reazioni enzimatiche, determinazioni dell'azoto ureico nel sangue, test immunologici, punti di fusione o ebollizione. Due manopole separate per la regolazione della temperatura forniscono il controllo della bassa e dell'alta temperatura. La manopola della gamma bassa regola da una temperatura superiore alla temperatura ambiente a 100 °C, mentre la manopola della gamma alta regola da 75 a 150 °C. I riscaldatori a blocco secco ad alto wattaggio e temperatura costante sono economici, versatili e compatti. Ciascuno dei cinque modelli accetta blocchi riscaldanti modulari separati, intercambiabili, che ospitano vari contenitori di campioni come microprovette, provette da centrifuga, fiale, micropiastre e strisce o provette per PCR.
  • Dispositivo multiuso per una vasta gamma di applicazioni
  • Intervallo di temperatura da +5 ambiente a 150 °C
  • Accolgono blocchi riscaldanti modulari intercambiabili VWR® per provette con capacità da 0,2 a 50 ml
  • Controlli analogici
Informazioni per l'ordine: blocchi di riscaldamento non inclusi, da ordinare separatamente.
Attenzione: * RT = temperatura ambiente
** cavo di alimentazione elettrica con spina EU