  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Riscaldatori a blocchi
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/50/18944950.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"74"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Affidabilità, velocità, precisione e compatibilità futura con la vasta gamma di kit Spectroquant® sono le caratteristiche inconfondibili dei termoreat...
Codice catalogo: (460-0249)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI460-0249
Descrizione:   La combinazione di riscaldamento/raffreddamento e agitazione fa del Thermal Shake lite l'incubatore ad agitazione per microprovette ideale p...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Progettato per applicazioni che richiedono risultati riproducibili e stabilità termica superiore. Queste unità multiuso sono ideali per l'incubazione ...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Realizzato da un blocco pieno di alluminio anodizzato.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Riscaldatore a blocchi, blocchi, Blocco singolo, Dimensione pozzetto: Ø 10,7 mm, Per: provette da 10 mm con fondo sferico, N. di fori: 24, Profondità: 48,4 mm
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Riscaldatore a blocchi, blocchi, VWR®, Blocco in alluminio, Per: Provette da 1,5 ml, N. di fori: 40
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   These mini block heaters are ideal for applications that require accurate and repeatable results. These personal sized units take up minimal bench spa...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Queste unità multiuso sono ideali per l'incubazione e l'attivazione di colture, reazioni enzimatiche, determinazione di azoto ureico nel sangue, immun...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 74
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Prossimo