  • Parametri
    • Articoli in magazzino (1)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "bilance-portatili"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/64/18374064.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Seleziona per:
Codice catalogo: (611-1565)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI611-1565
Descrizione:   Prodotto esclusivo che abbina alle caratteristiche di una bilancia la semplicità di una spatola, per misure dei campioni rapide e molto precise. Parti...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (611-3131)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI611-3131
Descrizione:   A complete portable system for density measurements, comprising of a portable balance plus a density kit for solids and liquids with the required acce...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornitore:  OHAUS
Descrizione:   Bilancia economica con robusto alloggiamento in plastica e display LCD. Utilizzabile sia con adattatore di corrente che con alimentazione a batteria, ...
Fornitore:  OHAUS
Descrizione:   The unique YA Series' weighing pan is integrated right into its carrying case, offering the ultimate combination of portability and protection. Just f...
Fornitore:  OHAUS
Descrizione:   La bilancia serie CL leggera e portatile particolarmente adatta per numerose applicazioni, tra cui controllo di qualità, formulazione, campionamento d...
Fornitore:  OHAUS
Descrizione:   A basic portable balance with an innovative design of draught shield.
Fornitore:  OHAUS
Descrizione:   The Scout® SKX series has been designed for education applications. The overload protection and large backlit LCD, backed by education software makes ...
Fornitore:  OHAUS
Descrizione:   Bilancia, Portable, Navigator, NV212, Leggibilità: 0,01 g, Portata: 210 g, Piatto: Ø 210 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 15
  1  2  Prossimo