  • Parametri
    • Articoli in magazzino (8)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "Analizzatori di umidità"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/60/18374060.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Strumenti compatti e robusti per determinare l'umidità di materiali grezzi e prodotti finiti nell'industria alimentare, cosmetica, lattiero-casearia, ...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Moisture balances with large 5'' colour touch screeen display that gives a user friendly access to advanced applications and internal databases. Test ...
Codice catalogo: (611-1480)
Fornitore:  SARTORIUS BALANCES
Descrizione:   The range of performance features of this moisture analyser is ideal for daily routine use for in-process control.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  SARTORIUS BALANCES
Descrizione:   Analizzatori di umidità facili da usare, efficienti e compatti, introdotti nel 2014, per fornire risultati rapidi e ripetibili con un'interfaccia uten...
Fornitore:  SARTORIUS BALANCES
Descrizione:   Il modello MA100 è preciso, flessibile e configurabile dotato di tastierino intuitivo e software per accedere facilmente a tutte le modalità di funzio...
Fornitore:  OHAUS
Descrizione:   Grazie all'accuratezza e alla riproducibilità dei risultati, con precisione di lettura dello 0,1% o dello 0,05%, questi modelli di base sono ideali pe...
Fornitore:  OHAUS
Descrizione:   The MC2000 handheld grain moisture analyser is designed for accurate determination of grain moisture content in agricultural applications, including ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  OHAUS
Descrizione:   Gli analizzatori di umidità MB90 e MB120 semplificano le applicazioni complesse di analisi dell'umidità. Progettati per aumentare la precisione e l'ef...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 9
  1  2  Prossimo