  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "bilance-meccaniche"
https://it-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/54/18374054.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Seleziona per:
Fornitore:  OHAUS
Descrizione:   Piatto di pesata estraibile in acciaio inossidabile, alloggiamento in pressofusione e barra di pesata in alluminio. Queste bilance offrono elevata pre...
Fornitore:  OHAUS
Descrizione:   Bilancia, Mechanical, TJ2611, Leggibilità: 0,1 g, Portata: 2610 g, Piatto: 150 mm
Fornitore:  OHAUS
Codice articolo fornitore:: 80000006
Codice articolo locale:: OHAU80000006
Descrizione:   Bilancia, Mechanical, triple beam, Raggio triplo, 1650-00, Leggibilità: 0,1 g, Portata: 610/2610 g, Piatto: Ø 152 mm
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  OHAUS
Descrizione:   Bilancia, Mechanical, Tara assente, raggio singolo, 1450-SD, Leggibilità: 0,1 g, Portata: 2000 g, Piatto: Ø 152 mm
Codice catalogo: (611-5027)
Fornitore:  OHAUS
Codice articolo fornitore:: 80000000
Codice articolo locale:: OHAU80000000
Descrizione:   Bilancia, Mechanical, Beam, 1119D, Leggibilità: 1 g, Portata: 20 kg, Piatto: Ø 279 mm
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  OHAUS
Descrizione:   Durable triple beam mechanical balances. Ideal for precise weight determination and long-term use.
Codice catalogo: (611-5357)
Fornitore:  OHAUS
Codice articolo fornitore:: 80251370
Codice articolo locale:: OHAU80251370
Descrizione:   The Triple Beam Pro offers the convenience of a top loading balance while allowing your students to gain the understanding of measurement garnered thr...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (611-5365)
Fornitore:  OHAUS
Codice articolo fornitore:: 80252050
Codice articolo locale:: OHAU80252050
Descrizione:   Simple 2-pan design with precision engineered beam for years of maintenance-free use in the classroom
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 9
  1  2  Prossimo