  • Parametri
    • Articoli in magazzino (29)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "bilance-analitiche"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/27/18374027.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Gamma economica di bilance analitiche affidabili e a prestazioni elevate.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Bilance semi-micro con precisione di 0,01 mg, dotate di cella elettromagnetica integrata. Tutti i modelli sono caratterizzati da calibrazione int...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Balances analytiques de laboratoire avec écran tactile couleur 5 '' offrant des applications avancées et d‘importantes bases de données, pour le pesag...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Semi-micro balances that have 5’’ colour touch screen display with advanced applications and large databases for professional weighing. The user has e...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Bilance semi-micro con risoluzione di 0,01 mg e ionizzatore integrato, per una preparazione accurata del campione. Nei vari campioni pesati quoti...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Bilance semi-micro con touchscreen a colori di 5" e ionizzatore integrato, per una preparazione accurata del campione. Nei vari campioni pesati quotid...
Codice catalogo: (611-3328)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI611-3328
Descrizione:   Analytical balances M series features electromagnetic force restoration weighing system, double case structure, ergonomic keypad, external or internal...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  SARTORIUS BALANCES
Descrizione:   Una pratica bilancia base che incorpora la rinomata tecnologia di pesatura Sartorius per risultati professionali affidabili. Tra le applicazioni: pesa...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 24
  1  2  3  Prossimo