Stampa…
Hai cercato: Bilance
108  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"108"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (611-1565)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI611-1565
Descrizione: Prodotto esclusivo che abbina alle caratteristiche di una bilancia la semplicità di una spatola, per misure dei campioni rapide e molto precise. Parti...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Bilance elettroniche a prezzi competitivi per il settore didattico.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Rugged and economical balances, that are ideal for educational establishments and laboratory use. A series that ranges from simple weighing to operati...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Precision balances that are ideal for use in any laboratory, these models offer GLP/ISO records of weight values with date, time and serial number. A ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Gamma economica di bilance analitiche affidabili e a prestazioni elevate.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: La gamma di bilance IS ad alta capacità sono robuste, affidabili e garantiscono eccellenti prestazioni. I modelli sono dotati sia di un display LCD re...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Industrial series of advanced platform scales, offering increased accuracy and fast stabilisation time, combined with easy, intuitive operation and a ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Bilance semi-micro con display touch screen da 5", con applicazioni avanzate e ampio database per pesature professionali. L’utilizzatore ha un accesso...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Una selezione di 36 bilance di alto livello che offrono un'elevata accuratezza e ripetibilità combinata con un funzionamento facile e intuitivo e un g...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® Professional precision balances are ideal for wide range of laboratory weighing tasks, they have been designed for multi-user environments (each ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Bilance semi-micro con precisione di 0,01 mg, dotate di cella elettromagnetica integrata. Tutti i modelli sono caratterizzati da calibrazione int...
Promo
Codice catalogo: (611-3131)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI611-3131
Descrizione: A complete portable system for density measurements, comprising of a portable balance plus a density kit for solids and liquids with the required acce...
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Gamma economica di bilance analitiche affidabili e a prestazioni elevate.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Laboratory analytical balances that have 5" colour touch screen display with advanced applications and large databases for professional weighing. The ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The S series precision balances combine design and quality, the series incorporates all the features of higher specification models in a portable bala...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pipetting accuracy is critical for successful experiments: A small inaccuracy in pipetting can result in important variations in results. The pipette ...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 108
no targeter for Bottom