Stampa…
Misurazione BOD, OxiTop® Control 6
Fornitore: WTW
OxiTop®
705-1000EA 3762 EUR
WTWA208201
Misurazione BOD, OxiTop® Control 6
Il sistema automatizzato per la misurazione BOD OxiTop® Control è composto da una testa di misurazione OxiTop® e da un controller a infrarossi. Il sistema è estremamente facile da utilizzare. Il controller è in grado di configurare fino a 100 teste di misurazione e di ricevere i dati delle misurazioni tramite trasmissione a infrarossi. Ogni campione viene identificato e riconosciuto in modo semplice dal controller grazie alle teste di misurazione, ognuna delle quali è associata a un numero di serie univoco. Il controller è multilingue per offrire la massima semplicità di utilizzo. Il display digitale è nitido e offre una guida dettagliata per tutte le operazioni che deve eseguire l'utente.
  • Misurazioni standard e di routine di 6 o 12 campioni in parallelo con trasferimento automatico dei dati
  • Il controller ha un range da 0 a 40/80/200/400/800/2000/4000 mg/l BOD
  • Assegnazione automatica del numero di identificazione del campione
  • Periodo di misurazione: da 0,5 ore a 99 giorni
  • Le teste possono memorizzare fino a 360 set di dati
OxiTop® Control 6
Pacchetto completo per 6 misurazioni simultanee con controller OxiTop® OC 100, sistema di agitazione induttivo IS 6 per alimentazione di rete a 230 V / 50/60 Hz, 6 testine di misurazione OxiTop® C e accessori standard adeguati.
Informazioni per l'ordine: Accessori standard: bottiglie ambrate,ancorette magnetiche, asta per recupero delle ancorette, pastiglie di NaOH, supporti di gomma, 1 matraccio da 164 ml e 1 matraccio da 432 ml, inibitore di nitrificazione