Stampa…
Misurazione BOD, OxiTop® IS6
Fornitore: WTW
705-1002EA 2498 EUR
705-1002
Misurazione BOD, OxiTop® IS6
Misurazione di BOD respirometrico senza mercurio secondo EN 1889-2 per il controllo automatico. Il sistema OxiTop® è concepito per la misurazione di BOD di campioni di acqua di scarico con contaminazione da lieve a moderata, attraverso la misurazione della diminuzione della pressione dell'ossigeno e l'adsorbimento di CO₂ nel flacone con NaOH.
  • Semplice utilizzo, senza mercurio
  • I valori di misurazione possono essere memorizzati per 5 giorni o visualizzati immediatamente sul display numerico
  • Versioni disponibili per 6 e 12 bottiglie
  • Intervalli di misurazione: da 0 a 40/80/200/400/800/2000/4000 mg/L BOD
  • Funzione termica automatica: se il campione è troppo freddo, l'inizio della misurazione viene ritardato
Da utilizzare insieme ad base agitatrice magnetica e un frigotermostato.