Stampa…
Determinazione dei processi di degradazione anaerobica, OxiTop® Control AN 6/AN 12
Fornitore: WTW
OxiTop®
705-1008EA 10420 EUR
WTWA208227 WTWA208225
Determinazione dei processi di degradazione anaerobica, OxiTop® Control AN 6/AN 12
Misurazione della degradazione anaerobica, OxiTop® AN6, AN12, WTW per determinazione dei biogas. I processi di degradazione anaerobica si svolgono in assenza di ossigeno. Per poter riempire di gas inerte lo spazio al di sopra del campione, il flacone di misurazione è dotato di aperture tubolari laterali, sigillate con setti. Dopo la degradazione anaerobica, l'anidride carbonica sprigionata può essere espulsa ed eliminata dallo spazio dei gas mediante un adsorbitore di CO₂. La differenza di pressione risultante è proporzionale alla concentrazione di CO₂, la sovrapressione residua è proporzionale alla concentrazione di metano. Il processo di degradazione può essere comodamente seguito nella modalità di funzionamento “pressione”.
  • Il sistema di controllo ha una gamma di 500 -1350 hPa
  • La testina lampeggia per 5 secondi all'accesso da parte del sistema di controllo
Informazioni per l'ordine: i set AN includono la confezione pronta per l'uso di bottiglie per campioni e adattatori, piattaforma di agitazione e agitatori, testine OxiTop® Control, sistema di controllo OC110, software Achat OC, con accessori adeguati (cabina termostatica non inclusa).