Stampa…
Autoclavi di sterilizzazione
Fornitore: CertoClav
481-0833EA 2900 EUR
481-0833 481-0834 481-0240 481-0780 481-0241 481-0076 481-0781 481-0077 481-0078 481-0079 481-0831 481-0832
Autoclavi di sterilizzazione
Sterilizzatori Autoclavi (sterilizzatori a vapore)
I modelli CertoClav sono ideali per i laboratori di piccole dimensioni e permettono di sterilizzare terreni di coltura, contenitori in vetro, plastica, gomma, tessuti e i materiarli sintetici resistenti al vapore.
Il flusso di vapore naturale generato dalla camera circolare e la presenza di un rubinetto di sfiato del vapore garantiscono una ventilazione efficiente, requisito essenziale per una perfetta sterilizzazione di oggetti cavi e cilindrici.
Modelli CV-EL: con quattro pressioni/temperature di esercizio: 115 °C/0,7 bar; 121 °C/1,3 bar; 125 °C/1,4 bar; 140 °C/2,7 bar.
Modelli Multicontrol: funzionamento a microprocessore e libertà di programmazione: 2 programmi fissi e 7 liberi. Ventilazione frazionata. Unità di controllo separata con display digitale e interfaccia seriale RS232.
Costruzione: Lega di alluminio.
Informazioni per l'ordine: fornito con vassoio per strumenti e treppiedi in alluminio.
Attenzione: Per stabilire il modello e le caratteristiche più adatti all'applicazione, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.