Stampa…
VWR® pHenomenal® Supporto per elettrodi
Fornitore: VWR
VWR® pHenomenal®
662-1169EA 148 EUR
662-1169
VWR® pHenomenal® Supporto per elettrodi
Portaelettrodi
È sufficiente la pressione di un dito per ottenere misure multiple in maniera rapida ed efficiente. Il braccio dell'elettrodo si muove in quasi tutte le direzioni, sostenendo in maniera salda e sicura fino a 4 elettrodi nelle posizioni selezionate. Con la punta di un dito è possibile sollevare, abbassare e ruotare il fermo. Il braccio è articolato su tre punti in modo da mantenere gli elettrodi in posizione verticale.
  • Ideale per misure multiple
  • Compatibile con tutti gli elettrodi standard
  • Ruota a 360°, si estende per 53 cm