Elettrodi combinati per misurazioni del pH rapide, accurate e stabili, ideali per applicazioni di controllo qualità, ricerca e sviluppo.
- Misurazioni del pH rapide, accurate e stabili, rapida omogeneità termica, elevata accuratezza anche in campioni con range di temperatura ampi
- Sono disponibili elettrodi sigillati, di facile utilizzo (con esigenze di manutenzione minime) o ricaricabili (con rinnovo rapido dell'elettrolita, da utilizzare con impurità o altri campioni che contaminano la giunzione)
- Disponibili con corpo in epoxy (con cappuccio protezione) o in vetro (a esposizione totale)
- Con cavo fisso da 1 m
Range di pH: 0 - 14
Accuratezza: fino a pH 0,04 tra 0 e 100 °C in tampone a pH 7
Stabilità: deriva pH 0,005 all'ora o inferiore
Range di temperatura: 0...+100 °C