Perfetti per la pulizia di superfici ruvide, abrasive o irregolari, ma sufficientemente morbidi per superfici delicate. Per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, chimiche, ambientali e didattiche.
- Per la pulizia di processi critici e ambienti in cui è fondamentale la bassa generazione di particelle e fibre
- Realizzato al 100% in poliestere a doppia maglia, lavato in camera bianca ISO Classe 4 per ridurre il particolato e i contaminanti estraibili
- Resistente, la doppia maglia consente una pulizia rigorosa, è anche morbida per superfici delicate
- Le buste richiudibili mantengono l'integrità del prodotto, preservano la pulizia e i livelli di saturazione
- Opzione di salviette presaturate, che riducono l'uso di solventi, la miscelazione di sostanze chimiche e gli sprechi
Adatto per l'uso in camere bianche Classe 10, ISO 4.
Colore Bianco
Confezione: Le salviette piegate a metà sono confezionate in una busta richiudibile.
Attenzione: Pre-wetted wipes use USP grade IPA (isopropanol) filtered to 0,5 µm.
Presaturated wipe 115-0039: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.