Stampa…
VWR® Spec-Wipe® 5, Panni di carta, cleanroom, non tessuto
Fornitore: VWR
VWR® Spec-Wipe®
21913-211
VWR® Spec-Wipe® 5, Panni di carta, cleanroom, non tessuto
Panni Panni per camera bianca Secco
Panni trattati in tessuto non tessuto al 45% poliestere/55% cellulosa.
  • La combinazione di poliestere/cellulosa migliora l'assorbenza
  • Interlacciato ad acqua per ottenere un panno di lunga durata con meno produzione di particelle
  • Panno di lunga durata che produce meno particelle rispetto ad altri metodi non tessuti
  • Trattamento speciale per ridurre le particelle
Ideali per la pulizia di superfici e banchi a flusso laminare, perché assorbono le perdite di acqua e solventi più comuni, nonché per la pulizia multifunzione generale.
Raccomandati per ambienti di Classe100 e clean room ISO Classe 5.
Colore: bianco