  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Panni
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/28/18990028.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"361"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Codice catalogo: (KIMB8042)
Fornitore:  KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 8042
Codice articolo locale: KIMB8042
Descrizione:   Carta igienica di alta qualità adatta per qualsiasi toilette.
UOM:  1 * 36 pezzi
Fornitore:  KIMBERLY CLARK
Descrizione:   Carta igienica premium per qualsiasi toilette.
Fornitore:  KIMBERLY CLARK
Descrizione:   Conventional high quality toilet rolls.
Codice catalogo: (MMMEBP133ES)
Fornitore:  3M MEDICAL
Codice articolo fornitore: BP133ES
Codice articolo locale: MMMEBP133ES
Descrizione:   This dry sampling sponge is made of biocide-free cellulose to maintain organism viability. The cellulose material is effective for capturing particula...
UOM:  1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (115-3003)
Fornitore:  3M
Codice articolo fornitore: SCH55
Codice articolo locale: MMMASCH55
Descrizione:   Per l'abrasione efficace delle impurità da superfici sensibili.
UOM:  1 * 10 pezzi
Fornitore:  3M
Codice articolo fornitore: 63119
Codice articolo locale: MMMA63119
Descrizione:   These abrasive sheets can be used for the intermediate and final sanding of furniture parts, varnished surfaces, kitchen counter-tops and plastic part...
UOM:  1 * 250 pezzi
Fornitore:  3M
Codice articolo fornitore: 07904
Codice articolo locale: MMMA07904
Descrizione:   Panni abrasivi Scotch-Brite™ perforati e pronti all'uso con una nuova superficie abrasiva 3M™ intensa per abrasioni efficaci senza rilascio di grosse ...
UOM:  1 * 4 Roll
Fornitore:  3M
Codice articolo fornitore: 02636
Codice articolo locale: MMMA02636
Descrizione:   Abrasive sanding paper, Fre-Cut™, marrone, L×L: 230×280 mm
UOM:  1 * 50 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 361
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI