  • Parametri
    • Articoli in magazzino (18)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Pesi per matracci
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/44/18945244.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Seleziona per:
Fornitore:  BOCHEM
Descrizione:   PVC covered steel rings.
Fornitore:  HEATHROW
Descrizione:   Corpo in piombo, con rivestimento blu in vinile. Versione aperta o chiusa. La versione aperta è indicata anche per recipienti con raccordi laterali. P...
Fornitore:  Bel-Art
Descrizione:   Lead core, with Vikem® vinyl coating.
Fornitore:  Bel-Art
Descrizione:   Interno in piombo, con rivestimento in vinile verde. Il design con apertura (a C) li rende ideali per recipienti con collegamenti laterali. Per render...
Fornitore:  KLEINFELD GMBH & CO.
Descrizione:   Lead with PVC coating. These cuffs are flexible. They can be opened, closed or adapted to the size of the bottle.
Fornitore:  Bel-Art
Descrizione:   In piombo, con rivestimento in vinile rosso. La fascia in piombo rivestita, morbida e flessibile, è ideale per garantire la stabilità dei recipienti i...
Codice catalogo: (214-1917)
Fornitore:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Codice articolo fornitore: W-1252
Codice articolo locale: KOEHW-1252
Descrizione:   Weight, Flask Immersion, Lead with red PVC coating, Open C-shaped ring, Per: Flasks 750 - 2000 ml, 1190 g, Ø int.: 100 mm
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  DELTALAB
Descrizione:   Weight, Flask Immersion, vinyl coating, Closed ring, Per: Flasks 500 - 2000 ml, Ø int.: 57 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 9
  1  2  Prossimo