Stampa…
Hai cercato: Vetrini orologio
18  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate 3.3 glass.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PTFE
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente con bordi molati
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Dish, made of PTFE, white.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Vetro soda-calcico.
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Evaporating dishes, made of glass, with fused rim.
Fornitore: Kavalier
Descrizione: In vetro soda calcico
Fornitore: Kavalier
Descrizione: Watch glass dishes with fused edges made from soda-lime glass.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Made of PTFE, white.
Fornitore: VITLAB
Descrizione: Watch dishes, made of PTFE, white.
Fornitore: Brand
Descrizione: PTFE, white.
Codice catalogo: (PERCN9308003)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: N9308003
Codice articolo locale: PERCN9308003
Descrizione: Disposable watch glasses to promote gentle refluxing. For use with 50 ml and 100 ml DigiTUBEs.
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Fornitore: KARTELL
Descrizione: PP, trasparente.
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: Soda-lime glass.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: PYREX®, borosilicate glass, with fused edges.
Fornitore: MURRAY, S & CO LTD
Descrizione: Made of glass.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom