Stampa…
Hai cercato: Ganci da parete
15  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (113-8040)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI113-8040
Descrizione: Punti di fissaggio regolabili offrono una reale flessibilità per contenere fino a quattro scatole di prodotti di protezione differenti e altri accesso...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: Wall Hooks, Staffa da parete
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: Wall Hooks, Wall mount, For IN110plus
Fornitore: asecos
Descrizione: Wall mounts for gas bottles. Galvanised steel construction.
Fornitore: Palbam
Descrizione: These wall hooks of varying lengths provide a simple solution for hanging lab coats. Made from stainless steel with electropolished finish.
Codice catalogo: (BOHLR1164-03)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: R1164-03
Codice articolo locale: BOHLR1164-03
Descrizione: Black, powder-coated plate made of steel. With 2 bores Ø 4,2 mm for wall mounting with the included fixing material.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BOHLR1165-03)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: R1165-03
Codice articolo locale: BOHLR1165-03
Descrizione: Contact area with silicone-free glue pad and 2 bores Ø 4,2 mm for non-slip fixing on the desktop.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Brady
Descrizione: These stations constructed of 14 gauge steel with red plastic coating are ideal for storing padlocks when they are not in use.
Codice catalogo: (159-9110)
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Codice articolo fornitore: 2070
Codice articolo locale: USBE2070
Descrizione: Supporto per bombole del gas in alluminio rivestito, con cinghia di sicurezza e fibbie a scatto. Può essere facilmente fissato a banchi di lavoro, tav...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BOHLR1162-32)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: R1162-32
Codice articolo locale: BOHLR1162-32
Descrizione: Pipe clamp made of PE with permanently fixed power magnets. b.safe Waste Pipes can easily be clipped into the pipe clamp for tube Ext.Ø 32 mm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BRDY800125)
Fornitore: Brady
Codice articolo fornitore: 800125
Codice articolo locale: BRDY800125
Descrizione: This wall-mounted holder is used to keep the tags, ties and marking pens to handy. It holds 50 tags, ties and marking pen and comes with adhesive stri...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CEDE7202)
Fornitore: ORKLA CARE AB
Codice articolo fornitore: 7202
Codice articolo locale: CEDE7202
Descrizione: Two holders in green hard plastics intended for storage of two Cederroth eyewash bottles (500 ml), making it easy to find in an emergency situation.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: TEKNOMEK
Descrizione: The wall mounted supports can be used in conjunction with our modular baskets.
Fornitore: GEBRA
Descrizione: In robusto ABS
Codice catalogo: (134-0000)
Fornitore: R-L ENTERPRISES LTD
Codice articolo fornitore: 3603
Codice articolo locale: RLAA3603
Descrizione: This gas cylinder holder is made of heavy duty alloy casting that is secured to the benches up to 70 mm thick with two plated steel tommy screws. Two ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom