Stampa…
Viscosimetro Ubbelohde (DIN) con tubo aggiuntivo
Fornitore: SI Analytics
616-3383EA 595 EUR
616-3383 616-3384 616-3387 616-3385 616-3380 616-3382
Viscosimetro Ubbelohde (DIN) con tubo aggiuntivo
Viscosimetri Viscometri Capillari
Viscosimetri a livello per la determinazione della viscosità assoluta o relativa.
  • Il riempimento aggiuntivo, lo scovolino per la pulizia del tubo
  • Fibre vetrose assicurano un funzionamento sicuro
  • Calibrato con una costante per misurazioni automatiche
Certificazioni: DIN 51562-1, ISO 3105, BS 133, NFT 60-100