  • Parametri
    • Articoli in magazzino (18)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "vial-per-scintillazione"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/69/18374069.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Seleziona per:
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   These vials are made from WHEATON® 180 low potassium borosilicate glass. The background counts of these vials are consistently low, the ultraviolet tr...
Fornitore:  CHROMACOL
Descrizione:   These scintillation vials provide the very lowest background count and benefit from very high optical clarity. They have a typical background count of...
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the...
Fornitore:  SIMPORT SCIENTIFIC
Descrizione:   Vial per scintillazione, PS, Bulk pack, 25 ml, Ø×A: 35×56 mm
Codice catalogo: (548-0704)
Fornitore:  SciLabware
Codice articolo fornitore:: 227180
Codice articolo locale:: LSUK227180
Descrizione:   These clear scintillation vials with screw cap are made from soda-lime glass.
UOM:  1 * 500 pezzi
Fornitore:  DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore:: 986532
Codice articolo locale:: WHEA986532
Descrizione:   Manufactured from low-potassium borosilicate glass to critical manufacturing tolerances, ensuring reliable, consistent results in scintillation counti...
UOM:  1 * 500 pezzi
Fornitore:  KARTELL
Descrizione:   Compatibili con tutti i contatori a scintillazione. Uno speciale tappo a vite garantisce una perfetta tenuta, a prova di fuoriuscite. In HDPE.
Fornitore:  Sterilin
Descrizione:   Vial per scintillazione, Sterilin®, PP/PE, With cap, 20 ml, Ø×A: 26,5×60 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 20
  1  2  3  Prossimo