  • Parametri
    • Articoli in magazzino (49)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "vial-per-campioni"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/68/18374068.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"59"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Vetro soda-calcico, incolore.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Vials con collo a vite in vetro chiaro o ambrato di classe idrolitica 1 per la conservazione dei campioni. È disponibile un'ampia gamma di tappi a vit...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Soda-lime glass, amber.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   These sample vials are made from PTFE.
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   Clear vials made from low extractable borosilicate glass, amber vials made from borosilicate glass.
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   For storage of reagents and standards. Excellent for small derivatisation reactions. Wheaton 33® low extractable borosilicate glass is ideal for resea...
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   Clear vials are manufactured from low extractable borosilicate glass, amber vials made from borosilicate glass.
Fornitore:  CHROMACOL
Descrizione:   vial per campioni, Chromacol™, Vetro, Clear glass, 40 ml, Ø×A: 28×96 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 59
  1  2  3  4  5  6  7  8  Prossimo