Stampa…
VWR®, Sistemi a blocchi a 96 posti
Fornitore: VWR
VWR®
548-0343EA 509 EUR
548-0343 548-0345 548-0346 548-0349
VWR®, Sistemi a blocchi a 96 posti
Micropiastre Micropiastre con Inserti in Vetro
I sistemi a 96 posti (Ritter), con inserti in vetro, sono utilizzati in applicazioni di chimica combinatoriale quando il blocco in puro PP non è abbastanza inerte. Gli inserti possono essere sigillati con setto per tappi in PE mentre l'intero blocco può essere sigillato con l'apposita copertura Sealmat in silicone laminato con film di PTFE.