  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "decapsulatori"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/40/18374040.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   VWR®, Pinza per aprire ghiere in alluminio da 13 mm
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   VWR®, Decapsulatori per tappi a strappo da 13 mm
Fornitore:  CHROMACOL
Descrizione:   Chromacol™, Pinze decapsulatrici per ghiere da 20 mm
Codice catalogo: (548-1572)
Fornitore:  CHROMACOL
Codice articolo fornitore:: EDCB-20C
Codice articolo locale:: CRMAEDCB-20C
Descrizione:   Electronic decapper for 20 mm crimp caps, Pressure adjustable
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  BOCHEM
Descrizione:   Decapsulatore per tappi a strappo da 11,5 mm
Fornitore:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descrizione:   Matrix®, Capit-All 24-channel screw cap tube capper/decapper, for use with Nunc™ style internal thread cryostorage tubes
Fornitore:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descrizione:   This capper/decapper allows ergonomic manual processing of a full rack of Matrix® or Nunc™ Cryobank or Bank-It™ tubes in less than one minute. Designe...
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   E-Z Decappers™, Decapsulatrice per tappi a strappo da 20 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 10
  1  2  Prossimo