Stampa…
Manicotto CryoFlex™ per tubo protettivo CryoLine™, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ CryoFlex™
479-6858EA 120 EUR
479-6858
Manicotto CryoFlex™ per tubo protettivo CryoLine™, Nunc™
Cannucce criogeniche
Per la conservazione in azoto liquido e per una ulteriore sicurezza nel congelamento di campioni di sostanze pericolose. PE.
  • Tagliabile alla lunghezza desiderata
  • Termoretraibile
Ø esterno×L: 14×500 mm