  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "capsulatori"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/38/18374038.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   VWR®, Pinza di chiusura per ghiere da 20 mm
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Realizzati interamente in acciaio inox per garantire la durata massima in operazioni di sterilizzazione a calore secco o autoclavaggio.
Fornitore:  CHROMACOL
Descrizione:   Incapsulatori e decapsulatori per vial con ghiera da 8 - 30 mm, altezza di incapsulamento e pressione regolabili.
Fornitore:  CHROMACOL
Descrizione:   This fully programmable electronic High Power Crimper (HPC) station is available with adjustable accessory base, external power supply and exchangeabl...
Fornitore:  CHROMACOL
Descrizione:   These electronic crimpers and decappers are hand held tools for attaching or removing aluminum seals on 8, 11, 13 and 20 mm vials. A single press of t...
Fornitore:  BOCHEM
Descrizione:   Incapsulatore per tappi in alluminio da 20 mm, Con vite di regolazione
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   E-Z Crimper™, Sigillatrice per tappi in alluminio da 20 mm
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   Sigillatrice per sigilli di tappi ribaltabili da 20 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 11
  1  2  Prossimo