Stampa…
VWR® ND18, fiale con collo a vite per spazio di testa e filettatura di precisione
Fornitore: VWR
VWR®
548-0552EA 638 EUR
548-0552 548-0564 LAPH18091314 548-0549
VWR® ND18, fiale con collo a vite per spazio di testa e filettatura di precisione
Vial
Fiale, chiusure, setti e kit.
  • Nessun rischio di fiale sigillate in modo errato come nel caso della crimpatura
  • Più comodo da chiudere e aprire, soprattutto perché i cappucci a crimpare magnetici sono molto difficili da crimpare
  • Carotaggio inferiore e protezione dell'ago grazie ai setti più sottili
  • Utilizzo universale per spazio di testa e SPME grazie ai setti più sottili
  • Speciali setti pretagliati (lo strato di silicone viene tagliato ma il PTFE rimane intatto) per una penetrazione sicura della fase sensibile SPME senza quasi carotaggio
Testate e approvate da CTC per i modelli Combi PAL (Gerstel, Atas, Agilent), raccomandate inoltre da Agilent per i campionatori G1888A, da Shimadzu per AOC5000 e per autocampionatori PerkinElmer TurboMatrix (modelli successivi al 1/9/2006).
Informazioni per l'ordine: I kit comprendono vial da 20 ml in vetro chiaro, con tappo a vite per spazio di testa (22,5x75,5 mm), tappo a vite magnetico argento con foro centrale da 8 mm e setto.