Stampa…
VWR® ND11, Vials con collo a pressione
Fornitore: VWR
VWR®
548-1472EA 407 EUR
548-1472 548-0472 548-0011 548-0012 548-8014 548-0429
VWR® ND11, Vials con collo a pressione
Vial
Queste vial vengono utilizzate preferibilmente su strumenti dei seguenti produttori: Agilent, CTC, DANI, Dionex, Jasco, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, VWR®/Hitachi, Waters®, ecc.
  • Questo sistema vial/tappo è consigliato solo per applicazioni HPLC
  • Vial per uso universale, adatte a quasi tutti gli autocampionatori, anche a gestione robotizzata
  • I microinserti possono essere forniti già assemblati nelle vial
  • Le vial possono essere sigillate anche con una ghiera a strappo in alluminio standard da 11 mm, poiché i due labbri dell’anello a pressione hanno la stessa altezza del collo crimp
  • L’ampia apertura consente un facile riempimento con materiali viscosi