Stampa…
Hai cercato: Tubi per cromatografia
71  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (HICHHI-1113)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: HICHHI-1113
Descrizione: Tubing sleeve, PEEK, Avantor® Hichrom, Ø int.: 0,864 mm, Ø est.: 1,575 mm, Colore: blu
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HI-259)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: HICHHI-259
Descrizione: Avantor® Hichrom, Tubing, stainless steel, Lunghezza: 0,15 m, Ø est.: 3,18 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Avantor
Descrizione: PEEK
Codice catalogo: (HICHHI-1083)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: HICHHI-1083
Descrizione: PEEKsil™ tubing is mechanically strong and has ideal characteristics for sealing with polymer fittings. It is comprised of high quality fused silica s...
UOM: 1 * 2 pezzi
Codice catalogo: (HICHHI-171)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: HICHHI-171
Descrizione: PEEK.
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: Avantor
Descrizione: PTFE
Fornitore: Avantor
Descrizione: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Fornitore: Avantor
Descrizione: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Fornitore: Avantor
Descrizione: PEEK, Avantor® Hichrom, 90° Elbow
Fornitore: Avantor
Descrizione: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Fornitore: Avantor
Descrizione: Avantor® Hichrom, PEEK tubing, blu, Lunghezza: 1524 mm, Ø est.: 1,5875 mm, Ø int.: 0,2540 mm
Fornitore: Avantor
Descrizione: Tubings are made of 316 stainless steel.
Codice catalogo: (HICHHI-1097)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: HICHHI-1097
Descrizione: The maximum operating temperature is 100 °C.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Avantor
Descrizione: Tubings are made of 316 stainless steel.
Fornitore: SGE Analytical Science
Descrizione: Chromatography tubing, PEEK, PEEKsil™ capillary tubing for HPLC, LC/MS applications, Ø int.: 0,1 mm, Ø est.: 1,59 mm, Colore: rosso, Lunghezza: 500 mm
Fornitore: SGE Analytical Science
Descrizione: Non deactivated fused silica capillary tubing.
Used in a wide range of capillary GC, HPLC and bioanalytical applications
Made from hi...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom