Stampa…
Hai cercato: Tubazioni
723  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"723"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.88075.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.88075.0001
Codice articolo locale: MERC1.88075.0001
Descrizione: Transfer tubing, Hose connection for Titripac, incl. adapter Titripur®, Lunghezza: 800 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Excellent biocompatibility that meets multiple classifications.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Well-suited for vacuum/pressure applications.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Well-suited for vacuum/pressure applications.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Ideal for general transfer applications.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Outlast and outperform other tubing with 10,000 hours of tubing life.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Similar to Norprene® but with FDA approval.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Silicone, da traslucido, perossido reticolato.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Designed for optimal operation in your Ismatec pumps.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Long life tubing for any Masterflex® pump used in your pharma and bioprocess applications.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Excellent biocompatibility for a wide range of applications.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Longest life of all Tygon® formulations.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Designed for optimal operation in your Ismatec pumps.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Meets the demands of various industries.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Withstands extreme temperatures.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Designed to pump at higher pressures.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 723
no targeter for Bottom