Stampa…
Hai cercato: Provette
154  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"154"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Recipienti per analisi per MColortest™, Recipienti per analisi con graduazioni a 5 ml e 10 ml per test MColortest™ e MQuant™
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Test tubes made from borosilicate 7.0 expansion, ideal for use as disposable.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Polistirene (PS), trasparente.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Test tubes made from borosilicate 3.3 glass.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Test tubes made from borosilicate 7.1 glass, ideal for use as disposable.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Optimise sampling processes with the Exact Volume Sampling Systems (EVSS) from OmniTop Sample Tubes®.
New Product
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: OmniTop Sample Tubes® are a convenient device that can be used to obtain fluid samples. Each OmniTop tube comes with a pre-attached 0,2 µm vent filter...
Codice catalogo: (211-0085)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI211-0085
Descrizione: Provette in polistirene (PS) trasparenti o polipropilene (PP) traslucido.
UOM: 1 * 500 pezzi
Certificati Imballi sostenibili
Produzione a basso impatto
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Test tubes made from borosilicate 5.1 glass, neutral glass.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In polistirene (PS) trasparente o polipropilene (PP) traslucido.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Provetta, VWR®, con tappo rosso ed etichetta, sterili, Fondo tondo, Capacità: 10 ml, Lunghezza: 100 mm, Ø est.: 16 mm, PS, Confezione: In bulk
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetro borosilicato 3.3.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Enhance and optimise sampling processes with the novel Adjustable Volume Sampling Systems (AVSS) from Avantor featuring OmniTop Sample Tubes®.
New Product
Codice catalogo: (212-0022)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI212-0022
Descrizione: In vetro FIOLAX®.
UOM: 1 * 100 pezzi
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Tubes are used for lymph blood samples.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente. Parete spessa, eccezionale resistenza meccanica.
Promo
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 154
no targeter for Bottom