  • Parametri
    • Articoli in magazzino (63)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
provette-per-pcr
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/22/18989622.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Provette per PCR singole, con tappi bombati attaccati, VWR®, Provette, Colore: trasparente, Capacità: 0,2 ml
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   PP
Codice catalogo: (732-1506)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI732-1506
Descrizione:   PP, translucent.
UOM:  1 * 250 pezzi
Fornitore:  Corning Life Science
Descrizione:   PP, clear.
Fornitore:  Corning Life Science
Descrizione:   In PP.
Fornitore:  EPPENDORF
Descrizione:   PP
Fornitore:  Thermo Scientific
Descrizione:   Strip da 8 provette e tappi bombati, ABgene®, Colore: trasparente, Capacità: 0,2 ml
Fornitore:  Thermo Scientific
Descrizione:   Provette con tappo bombato, ABgene®, 0,2 ml, Colore: trasparente
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 47
  1  2  3  4  5  6  Prossimo