Stampa…
Hai cercato: Microprovette
18  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Avantor
Descrizione: Sistema per la conservazione sicura dei campioni.
Promo
Fornitore: Corning
Descrizione: In PP, vergine al 100%. Il sistema microprovette a 96 pozzetti Axygen è progettato per l'uso con tappi a pressione in strip da 8 o 12.
Codice catalogo: (KIMA18167)
Fornitore: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Codice articolo fornitore: 18167
Codice articolo locale: KIMA18167
Descrizione: PP, translucent.
UOM: 1 * 2.000 pezzi
Fornitore: Corning
Descrizione: PP. The 1D/2D storage line is an innovative product with both a linear 1D and 2D barcodes etched on each tube.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Microtube racke system consists of 1,1 ml-tall microtubes supplied pre-racked in boxes to match a standard 96-well microplate footprint.
Codice catalogo: (EDVO630)
Fornitore: EDVOTEK EUROPE LTD
Codice articolo fornitore: 630
Codice articolo locale: EDVO630
Descrizione: 500×1,5 ml tubes.
UOM: 1 * 500 pezzi
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: These racks contain 96 removable PP tubes, either placed individually or in a 8×12 configuration.
Fornitore: RATIOLAB
Descrizione: Plastic rack with cardboard box.
Fornitore: RATIOLAB
Descrizione: Translucent polypropylene (PP) with very low protein binding.
Promo
Fornitore: Brand
Descrizione: PP tubes and PE caps, non-sterile.
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: PP tube and rack system with tubes held in a standard 8×12 configuration.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Tubes made of PP, natual, caps made of PE, natural.
Codice catalogo: (SIMPT110-15)
Fornitore: Simport Scientific
Codice articolo fornitore: T110-15
Codice articolo locale: SIMPT110-15
Descrizione: Made of PP, translucent.
UOM: 1 * 120 pezzi
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: These racks contain 96 removable PP square tubes in a 8×12 configuration, each having a 2,1 ml capacity (2 ml when capped). Tubes are also available s...
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Ideal for samples analysis.
Codice catalogo: (391-9030)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F378570000
Codice articolo locale: BELAF378570000
Descrizione: Made of virgin, medical grade polypropylene.
UOM: 1 * 4.800 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom