Stampa…
Provette per microcentrifuga, 2,0 ml, SuperClear
VWR® SuperClear™
211-0118EA 27.2 EUR
VWRI211-0118 VWRI211-0038 VWRI211-0119 VWRI211-0034
Provette per microcentrifuga, 2,0 ml, SuperClear
In PP ultra trasparente, graduate, autoclavabili e utilizzabili in congelatore, con tappo piatto. Colore ambrato per sostanze sensibili alla luce.
  • Resistenti a centrifugazioni fino a 20 000×g
  • Idonee per tutti i rotori standard e ad alta capacità
  • Provette con area di scrittura laterale smerigliata e tappo piatto che può essere facilmente etichettato e forato
  • Ciascun lotto è testato e garantito esente da RNasi e DNasi
Confezione: In sacchetto risigillabile. Confezione con colori assortiti composta da provette rosse, blu, verdi, gialle, arancioni ciascuno in singoli sacchetti da 100 pezzi.